137847
2-Methyl-3-nitrobenzoic acid
99%
Sinónimos:
3-Nitro-o-toluic acid
Quality Level
assay
99%
form
solid
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
YPQAFWHSMWWPLX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?