Merck
162620
Sigma-Aldrich
N-Z-L-aspartic acid
99%
Sinónimos:
Z-L-aspartic acid, Z-Asp-OH
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 125,00
US$ 125,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 125,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
267.23
Beilstein:
2336722
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 125,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]23/D +8.6°, c = 7 in acetic acid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
117-119 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
Clave InChI
XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xilong Wu et al.
Advanced healthcare materials, 7(11), e1800121-e1800121 (2018-03-28)
Autophagy is a homeostatic lysosome-dependent metabolic process to eliminate damaged or dysfunctional cellular organelles, which is closely associated with tumor progression. Indocyanine green (ICG) can convert NIR light energy to localized heat for cancer cell and tissue ablation. However, the
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1