Merck
162299
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-fluorobenzene
99%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 130,00
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 130,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4F
Número de CAS:
Peso molecular:
130.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
densidad
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clave InChI
VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reaction of 1-chloro-3-fluorobenzene radical cation with NH3 has been investigated by FT-ICR spectrometry[1]. It reacts with n-butyllithium to yield bicycloadducts via trapping of intermediate benzynes[2].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reactions of dihalobenzene radical cations with ammonia in the gas phase. Reactivity pattern for nucleophilic aromatic substitution.
Tholmann D and Gruetzmacher HF.
Journal of the American Chemical Society, 113(9), 3281-3287 (1991)
Antonio Ramírez et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(45), 14700-14701 (2004-11-13)
The key elimination step for the formation of 3-chloro- and 3-fluorobenzyne from 2-chloro-6-fluorophenyllithium displays a pronounced solvent-dependent regioselectivity. 6Li and 13C NMR spectroscopic studies on 2-chloro-6-fluorophenyllithium reveal a single monomeric aryllithium, suggested by DFT computational studies to be a trisolvate.
Oriol Planas et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6475), 313-317 (2020-01-18)
Bismuth catalysis has traditionally relied on the Lewis acidic properties of the element in a fixed oxidation state. In this paper, we report a series of bismuth complexes that can undergo oxidative addition, reductive elimination, and transmetallation in a manner