161314
3-Butyn-2-one
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)C#C
InChI
1S/C4H4O/c1-3-4(2)5/h1H,2H3
Clave InChI
XRGPFNGLRSIPSA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?