380067
4,4-Dimethoxy-2-butanone
technical grade, ≥90%
Sinónimos:
3-Oxobutyraldehyde dimethylacetal, 3-Ketobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone, Acetylacetaldehyde dimethylacetal
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
≥90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acetal
ether
ketone
cadena SMILES
COC(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
Clave InChI
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?