157996
1,3-Cycloheptadiene
95%
Productos recomendados
Ensayo
95%
impurezas
≤3% cycloheptatriene
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
densidad
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CC=CC=CC1
InChI
1S/C7H10/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-4H,5-7H2
Clave InChI
GWYPDXLJACEENP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)