Merck
156825
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride-propanol complex
in excess propanol, BF3 14 wt. %
Sinónimos:
(T-4)-Trifluoro(1-propanol)boron, Boron trifluoride-propanol complex (1:1)
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 193,00
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 193,00
About This Item
Fórmula lineal:
BF3 · CH3CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
127.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
composición
BF3, 14 wt. %
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentración
in excess propanol
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
densidad
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCO.FB(F)F
InChI
1S/C3H8O.BF3/c1-2-3-4;2-1(3)4/h4H,2-3H2,1H3;
Clave InChI
RQPQOULISUUGNY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)