Merck
307912
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride dibutyl etherate
Sinónimos:
Boron trifluoride butyl ether, Boron trifluoride butyl etherate, Dibutyl ether-boron trifluoride, Trifluoroboron dibutyl etherate
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2O·BF3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
densidad
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCCC[O+](CCCC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C8H18BF3O/c1-3-5-7-13(8-6-4-2)9(10,11)12/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
SLFVZPFCQQKCNX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)