153494
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
95%
Sinónimos:
2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
powder
mp
200-207 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c8-4-5-3-6(10(11)12)1-2-7(5)9/h1-3H,9H2
InChI key
MGCGMYPNXAFGFA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c