147753
4-Aminobenzonitrile
98%
Sinónimos:
4-Cyanoaniline
Seleccione un Tamaño
US$ 106,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 106,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
83-85 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,9H2
Clave InChI
YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?