Merck
A89901
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzonitrile
98%
Sinónimos:
2-Cyanoaniline, Anthranilonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
118.14
Beilstein:
907187
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
crystals
bp
267-268 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,9H2
Clave InChI
HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
145 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Chrisoula Kakoulidou et al.
Journal of inorganic biochemistry, 211, 111194-111194 (2020-08-01)
The interaction of the novel quinazoline (E)-4-(2-(pyridin-2-ylmethylene)hydrazinyl)quinazoline (L) with Zn2+ was performed in the absence or presence of the non-steroidal anti-inflammatory drug sodium diclofenac (Nadicl) and resulted in the formation of complexes [Zn(L)2](NO3)2·MeOH (1·MeOH) and [Zn(L)(dicl-O)2]·MeOH (2·MeOH), respectively. The two
Jiayin Hu et al.
ChemSusChem, 11(24), 4219-4225 (2018-11-16)
The efficient transformation of CO2 into value-added chemicals with green, abundant, and cheap catalysts is an interesting and challenging topic in both green and sustainable chemistry. In this study, a series of salt-lake brines were used for the first time