15159
Boc-N-Me-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-N-methyl-D-alanine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (TLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
Clave InChI
VLHQXRIIQSTJCQ-ZCFIWIBFSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?