Merck
175765
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-OD
99 atom % D
Sinónimos:
2-Methyl-2-propan(ol-d), tert-Butan(ol-d), tert-Butyl alcohol-d
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 148,00
25 G
US$ 298,00
US$ 148,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 148,00
25 G
US$ 298,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COD
Número de CAS:
Peso molecular:
75.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 148,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.3847 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D
Clave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UICOGKGYSA-N
Aplicación
tert-Butanol-OD is a stable isotope that can be used:
  • As a model compound in the study of alcohol reactivities on MoVI and WVI oxide clusters.[1]
  • In the synthesis of 8-deuteriocamphor.[2]
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oxidation, reduction, and condensation of alcohols over (MO3) 3 (M= Mo, W) nanoclusters
Fang Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(39), 22620-22634 (2014)
Synthesis of camphor-1, 4-homoenol (7-hydroxy-1, 2-dimethyl [3, 3, 0, 02, 7] tricyclooctane)
Dadson WM and Money T
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2524-2526 (1980)