Stock solutions of Resiquimod in DMSO or ethanol may be stored at -20°C for a maximum duration of 2 months.
SML0196
Resiquimod
≥98% (HPLC), powder, TLR7/TLR8 agonist
Sinónimos:
4-Amino-2-(ethoxymethyl)-alpha, R-848, R848, S28463, alpha-dimethyl-1H-imidazo(4,5-c)quinoline-1-ethanol
Productos recomendados
Nombre del producto
Resiquimod, ≥98% (HPLC)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
protect from light
color
white to tan
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOCc1nc2c(N)nc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O
InChI
1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)
Clave InChI
BXNMTOQRYBFHNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
-
What are the recommended storage conditions for stock solutions of Resiquimod (item SML0196)?
1 answer-