Merck
438960
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
99%
Sinónimos:
(R)-Glycerol 1-benzyl ether, 3-O-Benzyl-sn-glycerol, 3-Benzyl-sn-glycerol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 222,00
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 222,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
2048922
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +5.5°, c = 20 in chloroform
mp
25-29 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m1/s1
Clave InChI
LWCIBYRXSHRIAP-SNVBAGLBSA-N
Aplicación
Employed in the synthesis of a cyclopropyl chiron used in the preparation of 2,3-methanoamino acids.[1] Chiral building block in the synthesis of petrosynes[2] and biologically important phospholipid analogs.[3][4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Iguchi, K. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5690-5690 (1993)
Burgess, K. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3767-3767 (1993)
S.F. Martin et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4805-4805 (1994)
T N Wheeler et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(24), 4118-4129 (1994-11-25)
The substrate specificity at the active site of recombinant human synovial fluid phospholipase A2 (hs-PLA2) was investigated by the preparation of a series of short-chain phospholipid analogs and measurement of their enzymatic hydrolysis at concentrations well below the critical micelle