129739
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
97%
Sinónimos:
MBTH hydrochloride hydrate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
276-278 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].[H]O[H].CN1\C(Sc2ccccc12)=N\N
InChI
1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
Clave InChI
IYXXQOGEFHAQGU-GPWRMYTLSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?