127272
1-Adamantaneacetic acid
98%
Sinónimos:
1-Adamantylacetic acid
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
chunks
mp
134-137 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H18O2/c13-11(14)7-12-4-8-1-9(5-12)3-10(2-8)6-12/h8-10H,1-7H2,(H,13,14)/t8-,9+,10-,12-
Clave InChI
AOTQGWFNFTVXNQ-GOCCLTDMSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?