180378
1-Adamantanemethylamine
98%
Sinónimos:
1-(Aminomethyl)adamantane
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5137 (lit.)
bp
83-85 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7,12H2/t8-,9+,10-,11-
Clave InChI
XSOHXMFFSKTSIT-BIBSGERRSA-N
Información sobre el gen
human ... GRIN2A(2903)
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?