Merck
511439
Sigma-Aldrich
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 130,00
25 G
US$ 621,00
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 130,00
25 G
US$ 621,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCH=CHCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
113.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.557 (lit.)
bp
101-102 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(C)=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Clave InChI
QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Descripción general
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one is an α,β-unsaturated ketone. Its enthalpy of vaporization at boiling point (474.25K) is 41.416kjoule/mol.[1]
Aplicación
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one may be used in the preparation of 1,3,5-triacetylbenzene.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 528-528 (2014)
1,3,5-Triacetylbenzene.
Alaimo PJ, et al.
Organic Syntheses, 87, 192-200 (2010)