Merck
362379
Sigma-Aldrich
Methyl trans-3-methoxyacrylate
97%
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 154,00
US$ 154,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 154,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH=CHCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 154,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
56 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CO\C=C\C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
AUTCCPQKLPMHDN-ONEGZZNKSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Methyl trans-3-methoxyacrylate may be used in the preparation of:
  • 5- hydroxyquinolines[1]
  • 7-hydroxyquinolines[1]
  • methyl 5-methoxyquinoline-3-carboxylate[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pierre Bohn et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(12), 2612-2618 (2009-06-09)
This work deals with the design of a bio-oxidisable prodrug strategy for the development of new central selective acetylcholinesterase inhibitors. This prodrug approach is expected to reduce peripheral anticholinesterase activity responsible for various side effects observed with presently marketed AChE