Merck
BCR342
Benzo[a]fluorenone
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 283,00
US$ 283,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 283,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Beilstein:
1960212
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 283,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1c2ccccc2-c3ccc4ccccc4c13
InChI
1S/C17H10O/c18-17-15-8-4-3-7-13(15)14-10-9-11-5-1-2-6-12(11)16(14)17/h1-10H
Clave InChI
RNICURKFVSAHLQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
For more information please see:
BCR342
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)