Merck
113034
Sigma-Aldrich
Oxalyl bromide
97%
Sinónimos:
Ethanedioyl dibromide, NSC 96957
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 255,00
100 G
US$ 424,00
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 255,00
100 G
US$ 424,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrCOCOBr
Número de CAS:
Peso molecular:
215.83
Beilstein:
1744437
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
índice de refracción
n20/D 1.522 (lit.)
bp
16-17 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
grupo funcional
acyl bromide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC(=O)C(Br)=O
InChI
1S/C2Br2O2/c3-1(5)2(4)6
Clave InChI
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Converts cyclopentane-1,3-dione to 3-bromocyclopenten-2-one.[1]
Used in synthetic applications of carbon-substituted iminium salts
Reactant for:
  • Synthesis of mutasynthons added to cultures of A. pretiosum for mutasynthetic generation of ansamitocin derivatives
  • Oxalic acid formation from hydroxyl radical substitutions
  • Cyclization to produce CRF1 receptor antagonists
  • Preparation, optical and electrochemical studies of thiophene end capped olig(2,3-alkylthieno[3,4-b]pyrazine)
  • Asymmetrical synthesis of glycosyl chlorides and bromides
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marco Luparia et al.
Organic letters, 8(10), 2147-2150 (2006-05-05)
[reaction: see text] We describe a new approach to 2,3-disubstituted cyclopentenols and cyclopentenones through two consecutive regioselective additions of equal or different electrophiles to a cyclopentene bisanionic synthon. Indeed, on exposure to BuLi, 3-bromo-2-iodocyclopent-2-enol O-TBS ether undergoes iodine-lithium permutation with