323233
Oxalyl bromide solution
2.0 M in methylene chloride
Sinónimos:
Ethanedioyl dibromide solution, NSC 96957
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
2.0 M in methylene chloride
densidad
1.517 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl bromide
cadena SMILES
BrC(=O)C(Br)=O
InChI
1S/C2Br2O2/c3-1(5)2(4)6
Clave InChI
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
- Synthesis of mutasynthons added to cultures of A. pretiosum for mutasynthetic generation of ansamitocin derivatives
- Oxalic acid formation from hydroxyl radical substitutions
- Cyclization to produce CRF1 receptor antagonists
- Preparation, optical and electrochemical studies of thiophene end capped olig(2,3-alkylthieno[3,4-b]pyrazine)
- Asymmetrical synthesis of glycosyl chlorides and bromides
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)