Merck
111236
Sigma-Aldrich
trans-2-Octene
97%
Sinónimos:
β-trans-Octene, (2E)-2-Octene, (E)-2-Octene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH=CHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
112.21
Beilstein:
1719497
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39010220
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
31 mmHg ( 37.7 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
densidad
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC\C=C\C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5H,4,6-8H2,1-2H3/b5-3+
Clave InChI
ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Descripción general
trans-2-Octene undergoes epoxidation with two manganese(III) porphyrin complexes by meta-chloroperbenzoic acid under catalytic reaction conditions in various solvents[1].
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Min Young Hyun et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(5), 1810-1818 (2012-11-28)
The participation of multiple active oxidants generated from the reactions of two manganese(III) porphyrin complexes containing electron-withdrawing and -donating substituents with peroxyphenylacetic acid (PPAA) as a mechanistic probe was studied by carrying out catalytic oxidations of cyclohexene, 1-octene, and ethylbenzene
Aleksandr Fridlyand et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7559-7577 (2015-02-25)
The high pressure and temperature oxidation of methyl trans-2-nonenoate, methyl trans-3-nonenoate, 1-octene, and trans-2-octene are investigated experimentally to probe the influence of the double bond position on the chemical kinetics of long esters and alkenes. Single pulse shock tube experiments