Merck
111244
Sigma-Aldrich
trans-3-Octene
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 74,80
US$ 74,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 74,80
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH=CHC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
112.21
Beilstein:
1719386
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39010221
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 74,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
33 mmHg ( 37.7 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
densidad
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(CC)=C(\[H])CCCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8H2,1-2H3/b7-5+
Clave InChI
YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
trans-3-Octene has been used to study the effect of double bond position and chain length in a C8 alkene in oligomerization conversion[1].
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Production of liquid hydrocarbon transportation fuels by oligomerization of biomass-derived C9 alkenes.
Alonso DM, et al.
Green Chemistry, 12(6), 992-999 (2010)