SAB56000344
Anti-Cleaved Caspase 8 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM442, affinity purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Apoptotic protease Mch-5, FADD-homologous ICE, ced-3-like protease
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM442, monoclonal
Espèces réactives
human
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Asp374)
Informations sur le gène
human ... CASP8(841)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable