576956
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid
Synonyme(s) :
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
product name
Acetonitrile solution, contains 0.1 % (v/v) formic acid, suitable for HPLC
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
72.8 mmHg
Forme
liquid
Contient
0.1 % (v/v) formic acid
Limite d'explosivité
8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Point d'ébullition
81-82 °C
Pf
-48 °C
Densité
0.782 g/mL at 25 °C
Application(s)
food and beverages
Format
mixture
Chaîne SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Separation of ochratoxins by centrifugal partition chromatography: Demonstrates the critical role of 96% acetic acid in the separation of mycotoxins, enhancing food safety and quality control in agricultural products (Hegedüs et al., 2024).
Conditionnement
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup