MAB4306
Anti-Human Leukemia Inhibitory Factor Antibody, clone 4F7.2
clone 4F7.2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
hLIF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F7.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LIF(3976)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Jurkat whole cell lysate
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable