Principaux documents
IEVH85R
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
1 roll, 8.5 cm × 10 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Synonyme(s) :
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.23
Nom du produit
Membrane Immobilon®-E en PVDF, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
easily wetted with water
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Filtre, L × l
8.5 cm × 10 m
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Compatibilité
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce rouleau de 8,5 cm × 10 m permet d'obtenir en une seule découpe pratique une membrane standard pour les mini-blots (7 × 8,5 cm) et les midi-blots (8,5 × 13,5 cm). Il fonctionne avec le distributeur Immobilon NOW en option (Référence IMDISP).
Membrane Immobilon-E :
- la seule membrane en PVDF qui peut être imbibée dans des tampons aqueux, éliminant ainsi l'étape de pré-humidification en méthanol.
- la dimension de pores de 0,45 µm est recommandée pour la plupart des applications de western blotting, en particulier pour les protéines supérieures à 20 kDa
- compatible avec les méthodes de détection chimioluminescentes et chromogènes
Les membranes Immobilon® en PVDF sont offertes en quatre types, chacun optimisé pour un type d'application différent de transfert de protéines. Les sandwichs de transfert, particulièrement pratiques, contiennent des feuilles prédécoupées de membrane et de papier filtre de transfert. Les membranes en PVDF Immobilon assurent une grande adsorption des protéines, il n'y a donc aucun risque de perte de protéines durant le transfert ou la réhybridation. La structure à pores ouverts permet d'accéder facilement aux protéines adsorbées et de retirer les sondes non adsorbées.
Caractéristiques et avantages :
- La forte capacité de rétention protéique offre un meilleur signal
- Ne craque pas, ne s'enroule pas, et ne se fracture pas lors de la découpe
- Faible bruit de fond
- Capacités de coloration supérieures
- Peut être nettoyée et ré-hybridée plusieurs fois
Code du filtre : IEVH
Immobilon-E est la première membrane en PVDF pour le western blotting qui peut être imbibée de tampon de transfert aqueux. Cela permet d'éviter l'étape de prétraitement à l'alcool qu'exigent les autres membranes en PVDF.
Type d'interaction membrane/biomolécules : électrostatique, hydrophobe
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3