Merck
NWKITFL
Immobilon® -FL PVDF NOW Bundle
2 rolls, 8.5 cm x 10 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41105339
NACRES:
NB.23
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
Pore size:
0.45 μm
Compatibility:
for use with CPTS, for use with Ponceau-S red
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Ensemble Immobilon®-FL NOW, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Fluorescent, Chemifluorescence, Chromogenic, or Chemiluminescence. Comes in a 8.5 cm x 10 m roll.
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
packaging
dispenser box of 1, roll of 2
technique(s)
western blot: suitable
roll W × L
8.5 cm × 10 m
pore size
0.45 μm
capacity
155 μg/cm2 adsorption capacity(Insulin), 205 μg/cm2 adsorption capacity(BSA), 300 μg/cm2 adsorption capacity(Goat IgG)
compatibility
for use with CPTS, for use with Ponceau-S red
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
General description
Code du filtre : IPFL
Colorants compatibles :
  • Tous les colorants fluorescents
  • Bleu de Coomassie
  • Noir amido
  • Rouge Ponceau S
  • Sypro rubis
Le système Immobilon NOW permet de couper facilement la membrane de transfert en une seule découpe pour les mini-blots (7 x 8,5 cm) et les midi-blots (8,5 x 13,5 cm) standard.
Other Notes
Cet ensemble comprend le distributeur Immobilon NOW et deux rouleaux de 8,5 cm x 10 m de membrane de transfert Immobilon-FL.
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • Immobilon® NOW Dispenser, Dispenser for transfer membrane used in Western blotting, immunoblotting and dot blotting applications 1
    FDS
  • Immobilon®-FL PVDF, 0.45 m, 8.5 cm x 10 m roll, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Fluorescent, Chemifluorescence, Chromogenic, or Chemiluminescence. Comes in a 8.5 cm x 10 m roll. 2
    FDS