Kits et membranes de transfert
Les membranes de transfert en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) et en nitrocellulose (NC) Immobilon® se caractérisent par une haute sensibilité et un faible bruit de fond dans les applications de western blotting ainsi que d'autres applications de transfert ("blotting"). Conçues pour des applications, des réactions de détection et des techniques de transfert spécifiques, les membranes Immobilon® sont déclinées en différents modèles pour une souplesse, une facilité d'utilisation et des résultats optimaux.
Nous proposons quatre types de membranes en PVDF Immobilon® ainsi que des membranes en nitrocellulose Immobilon®, chacune étant optimisée pour une application de transfert de protéines spécifique. Des "sandwichs" de transfert comprenant des couches de membrane et de papier-filtre prédécoupées sont également disponibles.
- La membrane Immobilon® NC est en nitrocellulose. Elle se caractérise par un bruit de fond minimal du fait de la diminution de la liaison non spécifique des anticorps et est capable de fixer aussi bien les protéines que les acides nucléiques pour diverses applications de blotting.
- La membrane Immobilon®-E (0,45 µm) est la seule membrane en PVDF qui s'humecte dans les tampons aqueux, ce qui permet d'éliminer l'étape de pré-mouillage au méthanol. Cette membrane est bien adaptée à la plupart des applications de western blotting.
- La membrane Immobilon®-P (0,45 µm) est optimisée pour les applications de western blotting. Elle présente de meilleures caractéristiques de manipulation et de coloration que la nitrocellulose. Toutes les membranes en PVDF Immobilon®-P ont une taille de pore de 0,45 μm.
- La membrane Immobilon®-PSQ (0,2 µm) est idéale pour le séquençage des protéines et l'immunoblotting des protéines de faible poids moléculaire. Elle présente une plus grande capacité de fixation des protéines et une meilleure rétention que les membranes de 0,45 µm.
- La membrane Immobilon®-FL (0,45 µm) a été mise au point pour l'immunodétection par fluorescence. Elle présente une faible fluorescence de fond sur une large plage de longueurs d'onde d'excitation et d'émission.
- Les rouleaux Immobilon® NOW (8,5 cm × 10 m) sont plus pratiques que les rouleaux de membrane de transfert standards. Découpez une membrane de transfert "mini" ou "midi" standard en un seul geste grâce aux marques de mesure sur le couvercle de l'emballage.
Documentation produit apparentée
- Article: Methods Used to Detect Proteins and Nucleic Acids Bound to Membranes
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Article: Western Blotting
Protocole de western blotting, avec étapes du workflow, pour différentes méthodes de transfert. Décrit le transfert électrophorétique de protéines depuis des gels de polyacrylamide avec SDS vers des feuilles de membrane en nitrocellulose. Également connu sous le nom d'immunoblotting.
Gamme de membranes de transfert Immobilon® |
---|
Membranes en nitrocellulose Immobilon® pour western blotting
Les membranes en nitrocellulose (NC) fixent les protéines au moyen d'interactions hydrophobes. Membranes en nitrocellulose Immobilon® :
- fixent aussi bien les protéines que les acides nucléiques
- sont compatibles avec les techniques de western blotting, northern blotting, Southern blotting et dot blot.
- se caractérisent par un faible bruit de fond du fait de la diminution de la liaison non spécifique des anticorps
- présentent une excellente capacité de fixation des protéines de faible poids moléculaire
- sont optimisées pour la détection par chimiluminescence, la détection chromogène et la détection par fluorescence