Key Documents
BI0841
Sigma-Aldrich
Deblock Reagent 10% DCA in Toluene
Biosynthesis Novabiochem®
Synonyme(s) :
DCA Deblock, Deblock Reagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H2Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116006
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: Lewis acid
Température de transition
flash point 7.8 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Clé InChI
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Biosynthesis Novabiochem®
DNA Reagents Label Change Explanation
Remarque sur l'analyse
Color (APHA): 20APHA max
Dichloroacetic acid: 9.0-11.0%
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Water (H2O): 200ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Brain,Liver,Testes, Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
46.0 °F
Point d'éclair (°C)
7.8 °C