Key Documents
8.57007
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent for DNA Synthesis
3% Dichloroacetic acid in Toluene (v/v), Novabiochem®
Synonyme(s) :
3% Dichloroacetic acid in Toluene (v/v) , Novabiochem®
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
200
300
Gamme de produits
Novabiochem®
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: Lewis acid
Description générale
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857007.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857007.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857007.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F
Point d'éclair (°C)
4.4 °C