Documents
BI0833
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Dichloroacetic Acid in Dichloromethane
Novabiochem®
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Gamme de produits
Novabiochem®
Niveau de qualité
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: Lewis acid
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Biosynthesis Novabiochem®
Application
BI0833-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0833-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Remarque sur l'analyse
Color (APHA): 20 max
Dichloroacetic acid: 2.95-3.05% v/v
Form: Clear liquid
Water (H2O): 50ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3