ABF192
Anti-phospho-MDA-5 (Ser104)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Interferon-induced helicase C domain-containing protein 1, CADM-140 autoantigen, Helicase with 2 CARD domains, Helicard, Interferon-induced with helicase C domain protein 1, Melanoma differentiation-associated protein 5, MDA-5, Murabutide down-regulated
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer104)
Informations sur le gène
human ... IFIH1(64135)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-MDA-5 (Ser104) in 10 µg of Daudi cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1