Documents
745529
Sigma-Aldrich
4-Heptyl-4-13C acetate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
13C Labeled 4-Heptyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC8H18O2
Poids moléculaire :
159.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCC[13CH](OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3/i9+1
Clé InChI
JPXGPRBLTIYFQG-QBZHADDCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F
Point d'éclair (°C)
68 °C