344826
α1,6-Fucosidase, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli
This enzyme from Chryseobacterium (formerly Flavobacterium) meningosepticum catalyzes the hydrolysis of branched non-reducing terminal α1,6-linked fucose residues from the N-acetylglucosamine core of N-Linked oligosaccharides.
Synonyme(s) :
α1,6-Fucosidase, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli, α-L-Fucoside Fucohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥1.0 units/mL
≥1.5 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Activité étrangère
Proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable