A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Numéro CE :
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Specific activity:
≥0.5 units/mg protein
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
buffered aqueous solution
Quality Segment
specific activity
≥0.5 units/mg protein
packaging
vial of 0.004 unit
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmole fucose from 3-fucosyllactose per min at pH 5.0 at 37 °C.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable