Principaux documents
614971
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-d10
98 atom % D
Synonyme(s) :
sec-Phenethyl-d10 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CD(OD)CD3
Poids moléculaire :
132.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
pb
204 °C/745 mmHg (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])(c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,9D
Clé InChI
WAPNOHKVXSQRPX-NGOYZNFYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup