SRP6372
Cytidine deaminase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CDA, CDD, Cytidine aminohydrolase, Cytosine nucleoside deaminase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
18.3 kDa (166 aa, 1-146 aa + His Tag.)
envase
pkg of 100 μg
concentración
0.5 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CDA(978)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)