MilliporeSigma
H1751
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid potassium salt from human umbilical cord
Highly polymerized
Sinónimos:
Poly(β-glucuronic acid-[1→3]-β-N-acetylglucosamine-[1→4]), alternating
About This Item
Fórmula lineal:
(C14H20KNO11)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
impurezas
<2% Protein (Lowry)
viscosidad intrínseca
~100(lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
High molecular weight polymer composed of repeating dimeric units of glucuronic acid and N-acetyl glucosamine which forms the core of complex proteoglycan aggregates found in extracellular matrix.
Calidad
Also contains chondroitin sulfate.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dilara Pirhan et al.
Current eye research, 41(1), 59-69 (2015-02-07)
To evaluate the effects of the neuroprotective agents riluzole and resveratrol on the survival of retinal ganglion cells (RGCs) when administered alone or in combination. Experimental glaucoma was induced by injecting hyaluronic acid into the anterior chamber of Wistar albino