Documentos clave
CLS356242
Corning® PureCoat Fibronectin Peptide Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinónimos:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
rectangular flask
Características
vented Cap
canted neck
envase
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
fabricante / nombre comercial
Corning 356242
capacidad
75 cm2
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)