Saltar a
14386
N-Oleoyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Cer(d18:1/18:1(9Z)), (2S,3R,4E)-2-(Oleoylamino)-4-octadecene-1,3-diol, (9Z)-N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-9-octadecenamide, N-(cis-9-Octadecenoyl)-D-sphingosine, N-Oleoyl-D-erythro-sphingosine, C18:1 Ceramide (d18:1/18:1(9Z)), C18:1-Ceramide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H69NO3
Número CAS:
Peso molecular:
563.94
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
Beilstein/REAXYS Number:
6283861
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or solid
composition
carbon content, 76.67% , hydrogen content, 12.33% , nitrogen content, 2.48%
lipid type
sphingolipids
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H69NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,34-35,38-39H,3-16,19-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b18-17-,31-29+/t34-,35+/m0/s1
InChI key
OBFSLMQLPNKVRW-RHPAUOISSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
14386-250MG04061833380482
14386-50MG04061838735201