597775
Trimethylaluminum
electronic grade, ≥99.9999% (ultra pure)
Sinónimos:
TMA
About This Item
Productos recomendados
grado
electronic grade
presión de vapor
69.3 mmHg ( 60 °C)
Ensayo
≥99.9999% (ultra pure)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: aluminum
bp
125-126 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
densidad
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
Clave InChI
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?