MilliporeSigma
365165
Sigma-Aldrich
L-lactato de sodio
99%
Sinónimos:
Ácido L-láctico sodium salt, Ácido (S)-2-hidroxipropiónico sodium salt, Ácido sarcoláctico sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5NaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
112.06
Beilstein/REAXYS Number:
4567087
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
optical activity
[α]20/D −12°, c = 1 in H2O
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(7), 2654-2657 (2009-03-20)
The inhibition of the beta-carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) from the pathogenic fungi Cryptococcus neoformans (Can2) and Candida albicans (Nce103) with carboxylates such as the C1-C5 aliphatic carboxylates, oxalate, malonate, maleate, malate, pyruvate, lactate, citrate and some benzoates has been