烟碱型乙酰胆碱受体(nAChRs)构成了一系列配体门控通道,最初基于烟碱激活而分类,其中乙酰胆碱(ACh)是内源性配体。 nAChRs是五聚体跨膜蛋白,可形成、Na+、K+和Ca2+通透性阳离子通道。 nAChR由五个同源亚基组成,这些亚基来自从哺乳动物和禽类来源克隆的十个α(α1-α10)和四个β(β1-β4)亚基。每个nAChR亚基均包含四个跨膜结构域M1-M4,其中M2穿过通道。通过电子显微镜解析,肌肉型nAChR(来自电鳐电器官)的结构为4 Ǻ;通过对软体动物ACh结合蛋白X射线晶体结构(分辨率低至2.7 Ǻ)分析,我们深入了解了nAChR的胞外结构域和激动剂结合位点。ACh结合蛋白提供了用于建模神经元nAChRs结合位点的模板。
α1,β1,γ,δ和ε亚基仅在骨骼肌中表达,而其他亚基主要存在于神经元中(因此称为“神经元烟碱受体”),但在其他细胞类型中也存在。例如,据报道在发育期间,α7亚基在骨骼肌中和活化巨噬细胞中瞬时表达,而其他亚基也会在各种上皮和内皮细胞中表达。
在大脑中发现的nAChR的主要形式为α4β2*和推定同系物α7nAChR,其中*表示可能存在其他亚基。例如,在多巴胺能神经元中,有证据显示存在多种nAChR亚型:α4β2、α4α5β2、α6β2β3、α4α6β2β3末端;α7 nAChR和树突区域上的某些异聚形式。在自主神经节中,除了α7同聚物外,还存在α3α5β4和α3α5β2β4组合。α9和α10亚基的分布有限,仅限于感觉组织(主要是耳蜗毛细胞)。α10亚基仅可作为α9的异聚体,而α9可形成同型nAChR。这些是nAChR家族中差异最大的亚基,表现出烟酸/毒蕈碱的混合药理学作用,对其他药物(包括番木鳖碱和5HT3配体)敏感。
ACh结合位点位于亚基(α5除外)与相邻亚基之间的界面;因此,nAChR异源异构体通常具有两个激动剂和竞争性拮抗剂结合位点,而α7同聚物可能具有多达五个假定的结合位点。nAChR的大多数有效和选择性配体都是天然产物,例如(-)-尼古丁。它们为以神经元nAChRs作为治疗靶标的药物,提供了合理设计的基础。
青蛙生物碱地棘蛙素是最有效的烟碱激动剂之一(与a4b2 nAChR结合的Ki ~50 pM),且作为镇痛药效力比吗啡高100倍。但它与神经节和神经肌肉nAChRs的相互作用,会在接近止痛剂的剂量下产生毒性。大多数合成化学工作都集中在α4β2或α7nAChRs上。ABT-418是一种尼古丁的异恶唑异构体,具有认知增强活性,适用于注意力缺陷多动障碍成年人;ABT-594是一种地棘蛙素的氮杂环丁烷类似物,是一种有效的镇痛药,在动物模型中具有比依巴替丁更低的副作用;SIB-1508Y是α4β2优选尼古丁类似物,在帕金森氏病动物模型中表现出活性。3-吡啶基醚A-85380用于区分中央和外周nAChR,还可以区分脑膜中[3H]地棘蛙素结合位点的亚群。5-碘类似物(5-Iodo-A-85380)用于SPECT成像,并且与母化合物相比,表现出了更高的效价和选择性。GTS-21是在α7 nAChRs的部分激动剂,据报道具有认知增强活性,而AR-R 17779是α7 nAChRs的完全激动剂。SIB-1553A是在动物模型中显示出某些认知增强活性的α3β4优选药物。从Conus蜗牛毒液中分离出的各种α-芋螺毒素提供了亚型选择性nAChR拮抗剂,是一类重要的研究工具(尽管它们的出色特异性可能导致不同物种对同源nAChR的识别差异)。某些α-芋螺毒素也被视作潜在止痛药物。
除了ACh结合位点外,nAChR还含有调节位点,例如用于神经固醇、Ca2+和某些乙酰胆碱酯酶抑制剂(毒扁豆碱和加兰他敏)的位点。其他结合位点位于离子通道内,例如用于麻醉剂(如利多卡因)、苯环利定和MK-801的位点。驱虫药伊维菌素和5-羟基吲哚可增效α7 nAChR(后者也可增效5-HT3 受体),而17-b-雌二醇选择性增效α4β2 nAChR。据报道,神经毒性肽Ab1-42可与α7 nAChR相互作用,且还有人认为α-突触核蛋白与α7亚基存在关联。α7 nAChR具有海马配对脉冲抑制作用,且除遗传数据外,该机制的缺陷还暗示了α7 nAChR影响精神分裂症的病理生理学。在缺少特定亚基或突变亚基过度表达的转基因小鼠中,α4和β2亚基均表现出了在烟碱依赖性和伤害感知方面的作用。人类α4或β2亚基突变是罕见的癫痫病病因,如ADNFLE(常染色体显性夜夜性额叶癫痫)。
下表包含公认的调节剂和其他信息。有关其他产品列表,请参阅下面的 “类似产品”部分。
当前用名 | 神经元(CNS)(对α-银环蛇毒素不敏感) | 神经元(ANS)(α-银环蛇毒素不敏感) |
亚基(五聚体形式) | α4β2*(主要形式) α3β4* α6β2β3* α2* | α3α5β4 α3α5β2β4 |
受体选择性激动剂 | (β2>β4>α7) (-)-尼古丁 (N3876) 胱氨酸a (C2899) (+)-鱼腥藻毒素-A 地棘蛙素(E1145) RJR-2403 ABT-418 (A6476) A-85380 5-Iodo-A-85380 (SML0023) | (-)-尼古丁 (N3876) 地棘蛙素 (E1145) SIB-1553A DMPP (D5891) |
受体选择性拮抗剂 | 甲胺基胺 (β2, β4>α7) (M9020) 二氢-β-类胡萝卜素(β2>β4) α-芋螺毒素AuIB (α3β4*) α-芋螺毒素 MII (α3/α6β2*) α-芋螺毒素 PIA (α6β2) 氯代胺 (C5366) | 甲胺基胺 (β2, β4>α7) (M9020) 六甲铵 (H0879) 神经元-α-银环蛇毒素 α-芋螺金AuIB (α3β4*) 氯代二胺 (C5366) |
信号转导机制 | Na+/K+/Ca2+离子流 | Na+/K+/Ca2+离子流 |
首选放射性配体 | [3H]-尼古丁 (α4β2*) [3H]-胱氨酸 (α4β2*) [3H]-地棘蛙素 (β2>β4) [125I]-芋螺毒素MII (α6/α3β2) | [3H]-地棘蛙素 |
组织表达 | α4,β2:整个中枢神经系统,在丘脑中尤其高 α2:足突间核,网状结构,下丘脑,隔膜(中核) α3:丘脑,蓝斑,内侧缰核,视网膜 α5:海马,黑质,腹侧盖,部分脑核 α6:黑质,腹侧盖骨,蓝斑轨迹 β3:黑质,腹侧盖骨,蓝斑轨迹,视网膜 β4:内侧缰核,足突间核,视网膜,在皮层、海马中的表达也较弱 | 交感神经节 感觉神经节 嗜铬细胞 成纤维 细胞角质形成细胞 |
生理功能 | 突触后受体:突触传递(罕见);突触前受体突触外受体:突触传递调节 | 突触传递(交感神经节),递质释放的突触前调节 |
疾病相关性 | 阿尔茨海默氏症,疼痛,自闭症,ADNFLE(α4、β2点突变),尼古丁成瘾,帕金森症 | 巨囊藻-小结肠-肠蠕动综合征,溃疡性结肠炎 |
当前用名 | 神经元(CNS和ANS)(对α-银环蛇毒素敏感) | 神经肌肉接头 |
亚基(五聚体形式) | α7同系物(主要形式) 可能的α8同系物(仅限禽类) α7α8 (仅属禽类) 可能的α9同系物 α9α10 | (α1)2β1δγ(发育/突触前) (α1)2β1δε(终板) |
受体选择性激动剂 | α7: DMAC (D4506) GTS-21a (SML0326) AR-R17779 胆碱 (C7017) α9, α10: 卡巴胆(C4382) DMPP (D5891) Oxotremorine (O100) | 地棘蛙素 (E1145) (+)-鱼腥藻毒素-A TMA (T3411) |
受体选择性拮抗剂 | α7: α-银环蛇毒素 (T3019) 甲基牛扁碱 (α7>α6>α3>α4=α1)(M168) α-芋螺毒素 IMI α9, α10: α-银环蛇毒素 δ-筒箭毒碱 (93750) (-)-尼古丁 (N3876) 阿托品 (A0132) 毒蕈碱(M104) 番木鳖碱 (S0532) 荷包牡丹碱 (I4340) 托烷司琼 (T104) | α-银环蛇毒素 δ-筒箭毒碱 (93750) α-芋螺毒素 GI α-芋螺毒素 MI α-芋螺毒素SI |
信号转导机制 | Na+/K+/Ca2+离子流 | Na+/K+/Ca2+离子流 |
首选放射性配体 | [125I]-α-银环蛇毒素 [3H]-甲基牛扁碱 | [125I]-α-银环蛇毒 |
组织表达 | α7:广泛存在于中枢神经系统,尤其是皮质、海马、下丘脑、杏仁核、部分脑干核、视网膜自主神经元、心脏神经节,据报道在巨噬细胞、神经胶质中也存在 α9:耳蜗的外毛细胞,下垂体和感觉神经元、胸骨舌骨和舌肌、骨髓细胞、胚胎血细胞之中也转录 α10:耳蜗的外毛细胞 | 骨骼肌 |
生理功能 | α7:突触后受体:突触传递(罕见:例如海马)突触前受体:谷氨酸调节,GABA释放;Ca2+信号传导; 突触可塑性;突触外受体:基因调控 α9,α10:ACh门控去极化导致K+通道激活和外毛细胞超极化 | 神经肌肉传递 |
疾病相关性 | α7:阿尔茨海默氏症,炎症,精神分裂症 | 重症肌无力 |
脚注
a) 部分激动剂
缩写:
A-85380:3-(2[S]-氮杂环丁烷基甲氧基)吡啶
ABT-418:(S)-3-甲基-5-(1-甲基-2-吡咯烷基)异恶唑
ADNFLE:常染色体显性遗传夜间额叶癫痫
AR-R 17779:(S)-螺[1-氮杂双环[2.2.2]辛烷-3,5'-恶唑啉]-2'-酮(4a)
DMAC:3-(4)-二甲氨基肉桂亚胺碱
DMPP:N,N-二甲基-N’-苯基哌嗪碘化物
GTS-21:[3-(2,4-二甲氧基苄基)-天青碱
RJR-2403:N-甲基-4-(3-吡啶基)-3-丁烯-1-胺
SIB-1553A:4-[[[2-(1-甲基-2-吡咯烷基)乙基]硫代]苯基盐酸盐
TMA:四甲基铵
Network error: Failed to fetch