胃蛋白酶是一種內肽酶,可將蛋白質分解成較小的肽。它產生於胃黏膜的胃首部細胞,是蛋白質消化所需的酵素,是人類和許多其他動物消化系統中的主要消化酵素之一。胃蛋白酶是肽酶 A1 家族的成員,對蛋白質中的疏水性、芳香性區域有優先裂解作用。
胃蛋白酶消化抗體製備 F(ab')2
胃蛋白酶在抗體研究中被廣泛用於消化免疫球蛋白、二價抗原結合片段(F(ab')2)和其他蛋白質。它可用於分離 F(ab')2 區域與各種免疫球蛋白異型(如 IgG 和 IgA)的 Fc 結構域。與木瓜蛋白酶不同,胃蛋白酶裂解的結果是 Fab 結構域的兩條鏈都連接起來,因為裂解是朝向連接鏈的二硫鍵的 C 端發生的,如 圖 1 所示。
圖 1.用胃蛋白酶和木瓜蛋白酶分割抗體的示意圖。
F(ab「)2的分離在免疫學研究應用中非常有用,因為它保持了二價抗體的誘導性,卻沒有Fc域1的補體Fc受體結合功能。F(ab」)2分離還有幾個優點,包括與更小的片段(scFv)相比,穩定性更好,而且小尺寸使其具有更好的通透性,更容易與配體接觸。提高胃蛋白酶消化抗體的可靠性和效率,我們的專家用胃蛋白酶校準了單克隆和多克隆抗體的Cat No: P6887),以達到快速、簡單、完整的消化。
圖 2.P6887 單株抗體的時間過程。
圖 3.P6887 多克隆抗體的時間過程。
使用胃蛋白酶消化方案獲得的數據表明,使用胃蛋白酶(Cat No: P6887)可快速消化單克隆和多克隆抗體,同時保留 F(ab')2 特異性(見圖 4)。
圖 4.用胃蛋白酶消化多克隆和單克隆抗體。不同時期胃蛋白酶處理抗體的 SDS-PAGE 分析。SAB4200872:兔製的抗 SARS-CoV-2-Spike 蛋白 C 端抗體;SAB4200881:抗β-乳球蛋白抗體,小鼠單克隆。
圖 5.Western blot 分析胃蛋白酶處理的抗體在不同的時間段都有活性並能結合其靶點。第 1-6 樣道對應於上述 SDS-PAGE 中的樣道。第 7 線:陰性對照;SAE1000:SARS-CoV-2 受體結合域;L3908:β-乳球蛋白。
圖 6.Western blot 分析胃蛋白酶處理的抗體在不同的時間段都有活性並能結合其靶點。第 1-6 樣道對應於上述 SDS-PAGE 中的樣道。第 7 線:陰性對照;SAE1000:SARS-CoV-2 受體結合域;L3908:β-乳球蛋白。
胃蛋白酶消化材料 | ||||
---|---|---|---|---|
Reagent | CAT NO.: | 抗體 |
| 25-35 mg |
| 10 mg | |||
0.1M 檸檬酸鈉緩衝液 pH 3.5 | C1909 | 21 g | ||
0. | 5N NaOH | S5881 | 20 g | |
2M TRIS-base | T1503 | 25 g | ||
磷 酸 鈉 緩 衝 鹽 水 (PBS) 0.01M, pH 7.2-7.4 | P5119 | 100 ml | ||
Sodium Azide 1.5M | 71290 | 1 ml | ||
純水 |
| 1L |
胃蛋白酶消化協議
- 濃縮抗體至 25-35 mg/ml。
- 交換緩衝液至 0.1M 檸檬酸鈉緩衝液 pH 3.5。注意:已測試在 4 °C 下透析過夜即可
- 將 10 mg 胃蛋白酶 (P6887) 溶於 1 ml pH 3.5 的 0.1M 檸檬酸鈉緩衝液中
- 將溶解的胃蛋白酶加入抗體溶液中。胃蛋白酶應以 3% (w/w) 的比例加入目標抗體。(如果處理 10 mg 抗體,加入 30ug 胃蛋白酶或 30L 胃蛋白酶溶液)
- 在 37 °C 下孵育 1-2 小時。
- 用 2M TRIS-base 滴定至最終 pH 8 停止反應。0.
- 以 0.01M PBS pH 7.2-7.4 (加入 15mM Na Azide 作保存) 或您偏好的緩衝液對抗體進行糖化,4 °C過夜.
Network error: Failed to fetch
參考資料
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。