白三烯(LTs)分為羥基酸(如 LTB4)和半胱氨酰白三烯(如 LTC4、LTD4 和 LTE4)兩大類。白三烯受體被分為 BLT 和 CysLT 兩種類型,以表示這種基本層級的選擇性,但這兩種類型內也有異質性。因此,BLT 有兩個亞型,稱為 BLT1 and BLT2,CysLT 有兩個亞型,稱為 CysLT1 and CysLT2。CysLT 受體可能還有進一步的細分,但仍有待證實。LT 受體類型和亞型的分類最初是基於功能資料,使用天然的激動劑和廣泛的拮抗劑。雖然LTB4 可被視為BLT受體的選擇性拮抗劑,而半胱氨酰LTs則是CysLT受體的選擇性拮抗劑,但目前尚未有BLT1 或任何一種CysLT受體的亞型選擇性拮抗劑的報告。此外,儘管BLT受體和CysLT1 受體都有大量的拮抗劑,但尚未有針對CysLT2 受體的選擇性拮抗劑的報告。唯一據報導在此受體具有拮抗劑活性的化合物是非選擇性 CysLT 拮抗劑 BAYu9773。CysLT 受體進一步細分的證據是,人和豬肺動脈對半胱氨酰 LTs 的反應對 CysLT1 and CysLT2 antagonists 有抵抗力。
BLT1, BLT2, CysLT1 and CysLT2 receptors have now all been cloned; the first was the human BLT1 and CysLT2 antagonists.sub>1 receptor in 1999 from an HL-60 cell cDNA library, and shown to be a G protein-coupled receptor that had been erroneously identified as the P2Y7 purinoceptor.有趣的是,BLT1 受體的啟動子後來被發現位於 BLT2 受體基因的開放閱讀框內。CysLT1 and the CysLT2 receptors, both cloned in 2000, again proved to be members of the G protein-coupled receptor superfamily.LT受體可能透過Gi 抑制腺苷酸環化酶,以及Gq/11 調節肌醇磷脂水解和鈣調動。
各種使用激發劑、拮抗劑和基因剔除的研究都顯示,LTs 是重要的促發炎媒介,雖然 BLT 和 CysLT 受體所介導的特定作用相當不同。BLT 受體主要介導化學誘導作用;BLT 促效劑能強效招募中性粒細胞,其次是嗜酸性粒細胞到發炎部位。如同其他化學引導劑,例如 fMLP,它們似乎也會誘發溶酶體酵素和超氧離子的釋放。BLT 促效劑似乎對氣道平滑肌沒有直接影響,雖然在豚鼠實驗中,BLT 促效劑可引起氣道平滑肌收縮,但這種效果似乎是繼發於磷脂酶 C 誘導的花生四烯酸從膜磷脂的移動,以及隨後的類前列腺素生成。
胱氨酰LT受體介導一系列其他促發炎作用,例如氣道和血管平滑肌收縮、內皮膜通透性增加,導致血漿滲出和水腫,以及黏稠粘液分泌增加。胱氨酰 LTs 與各種發炎性疾病(尤其是氣喘)有關。一般認為,非類固醇抗發炎劑(環氧化酶抑制劑)在哮喘和發炎性腸道疾病等情況下所產生的不良反應,至少有一部分是因為消除了類促進素誘發的抑制作用,因而增強了 LT 的釋放。强效、长效、口服活性 CysLT 受体阻断药物(如 zafirlukast、montelukast 和 pranlukast)的开发为 CysLT 受体在哮喘中的作用提供了证据;这些化合物现在越来越多地被视为治疗这种疾病的有用药物。有關其他產品的清單,請參閱下面的 "類似產品" 部分。
目前接受的名稱 | BLT1 | BLT2 | CysLT1 | CysLT2 | |||
None | None | None | None | ||||
347 aa (人) | |||||||
Subtype 選擇性受體激动劑 | Not Known 。 | 12(S)-oxoETE 15(S)-HETE (H1142) | LTD4 (L5011) | BAYu9773 (B9680) | |||
亞類選擇性拮抗劑 | U-75302 20-羧基-LTB4 LTB4-氨基丙酰胺 CP-105696 | LY-255283 | Montelukast (SML0101) Zafirlukast (Z4152) Pranlukast (P0080) Cinalukast (C6239) Pobilukast SKF 104353 LY-170680 BAYx7195 ZD 3523 | LTB4 (L0517) | LTB4 (L0517) | LTC | LTC4 |
Receptor Selective Antagonists<受體選擇性拮抗劑 | ZK 158252 CP 195543 RG 14893b SB-209247b SC 53228b ONO 4057b CGS25019Cb RP 69698b LY-293111b | ZK 158252 CP 195543 | BAYu9773 (B9680) | BAYu9773a (B9680) | |||
信號轉導機制< | Gi (cAMP modulation) | Gi (cAMP modulation) | Gq/11 (increase IP3/DAG) | Gq/11 (increase IP3/DAG) | |||
Radioligands of Choice< | [3H]-LTD4 [3H]-CGS23131 | [H]-LTB4 | [3H]-LTD4 [3H]-ICI 198,615 | Not Known | |||
白細胞,各種 | 生理功能 | 發炎、收縮 | 發炎 | 不詳 |
Footnotes
a) 據報導,BAYu9773 對重組 CysLT2 受體具有部分激動劑活性。
對 BLT2 受體的親和力尚未報告。
Abbreviations
BAYu9773: 6(R)-(4′-羧基苯硫基)-5(S)-羥基-7(E),9(E),11(Z),14(Z)-二十碳四烯酸
BAYx7195: (4S)-[4-羧基苯硫基]-7-[4-(4-苯氧基丁氧基)-苯基]-庚-5-(z)-烯酸
CGS23131: 5-(3-羧基苯甲酰基)-2-((6-(4-甲氧基苯基)-5-己烯基)氧基)苯丙酸
CGS25019C: 4-(5-[4-{Aminoiminomethyl}phenoxy]-pentoxy)-3-methoxy-N,N-bis(1-methylethyl)-benzamide-(Z)-2-butenedioate
CP-105696: (+)-1-(3S,4R)-[3-(4-苯基-苄基)-4-羥基-色滿-7-基]環戊烷羧酸
CP-195543: 2-[(3S,4R)-3,4-二氫-4-羥基-3-(苯基甲基)-2H-1-苯並吡喃-7-基]-4-(三氟甲基)苯甲酸
ICI 198,615: [1-[[2-Methoxy-4-[[(phenylsulfonyl)amino]carbonyl]phenyl]methyl]-1H-indazol-6-yl]-carbamic acid cyclopentyl ester
LY-170680 (Sulukast): 3-(((1R,2E,4Z)-1-((aS)-a-Hydroxy-m-1H-tetrazol-5-ylbenzyl)-2,4-tetradecadienyl)thio)propionic acid
LY-255283: 1-[5-Ethyl-2-hydroxy-4-[[6-methyl-6-(1H-tetrazol-5-yl)heptyl]oxy]phenyl]ethanone
LY-293111: 2-[2-丙基-3-[3-[2-乙基-4-(4-氟苯基)-5-羥基苯氧基]丙氧基]苯氧基]苯甲酸
ONO 4057: 5-[2-(2-Carboxyethyl)-3-[6-(4-Methoxyphenyl)-5E-hexenyl]oxyphenoxy]valeric acid
RG 14893: 4-(2-(Methyl(2-phenethyl)amino)-2-oxoethyl)-8-(phenylmethoxy)-2-naphthalenecarboxylic acid
RP 69698: 2-[[5-Methyl-5-(1H-tetrazol-5-yl)hexyl]oxy]-4,6-diphenylpyridine
SB-209247: (E)-3-[6-[[(2,6-Dichlorophenyl)thio]methyl]-3-(2-phenylethoxy)-2-pyridinyl]-2-propenoic acid
SC 53228: (+)-(S)-7-[3-[2(-Cyclopropylmethyl)-3-methoxy-4-[(methylamino)carbonyl]phenoxy]propoxy]-3,4-dihydro-8-propyl-2H-1-benzopyran-2-propanoic acid
SKF 104353: 2-羥基-3-羧基乙硫基-3-[2-(8-苯基辛基)苯基]丙酸
U-75302: (5S)-6-[6-[(1E,3R,5Z)-3-Hydroxy-1,5-undecadienyl]-2-pyridinyl]-1,5-hexanediol
ZD 3523: 4-[[5-[((2R)-2- 甲基-4,4,4-三氟丁基)氨基甲酰基]-1-甲基吲哚-3-基]甲基]-3-甲氧基-N-[(2-甲基苯基)磺酰基]苯甲酰胺
ZK 158252: 5-[2-[5-羥基-5-[1-(3-苯基-2-丙炔基)環丁基]-1,3-戊二烯基]環己亞基]-戊酸
Network error: Failed to fetch
參考資料
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。