丙酸氟替卡松
Introduction
丙酸氟替卡松是一種糖皮質類激素,可作為鼻腔噴霧劑,用於治療打噴嚏、鼻癢或流鼻涕,或其他由花粉熱引起的症狀。它也可以乳霜和軟膏的形式局部使用,以治療皮膚痕癢。
該Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC 色譜柱,250 x 4.6 mm, 5 µm,用于展示按照USP专著检测丙酸氟替卡松的系统适用性标准。
Experimental
Mobile Phase Preparation
- 對於緩衝液,稱取 1.15 g磷酸一铵于1 L容量瓶中,用磷酸调节pH至3.5 ± 0.05。
- 流动相,甲醇、乙腈和缓冲液分别配成50:15:35份。
系統適用性溶液,0.05 mg/mL USP 丙酸氟替卡松解析混合物 RS
- 稱取 ~10 mg USP 丙酸氟替卡松解析混合物 RS 至 100 mL 容量瓶中。
- 加入 ~90 mL 流動相,靜音 15 分鐘。
- 以流動相加至刻度,混勻。
- 用流動相稀釋至 0.05 mg/mL 的濃度。
用於化驗和線性測試的丙酸氟替卡松溶液
- 稱取 ~10 mg 丙酸氟替卡松 CRM 至 100 mL 容量瓶中。
- 加入 ~90 mL 流動相,靜音 15 分鐘。
- 用流動相加至刻度,混勻。
- 在 5 mL 容量瓶中用流動相稀釋至 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07 mg/mL。
用於檢測的丙酸氟替卡松溶液和相對標準偏差(RSD):0.04 mg/mL。
丙酸氟替卡松溶液的線性、LOD 和 LOQ:0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07 mg/mL。
圖 1.0.05 mg/mL USP 丙酸氟替卡松溶液混合物 RS.
丙酸氟替卡松和丙酸氟替卡松相關化合物 D 的相對保留時間分別為 1.00 和 1.10。
系統適用性的驗收標準
解析度:丙酸氟替卡松與丙酸氟替卡松相關化合物 D 之間的 NLT 1.5。
圖 2.丙酸氟替卡松 0.04 mg/mL 標準溶液。
標準溶液的驗收標準
相對標準偏差 (RSD):NMT 2%
圖 3.0.01 至 0.07 mg/mL 丙酸氟替卡松溶液的線性關係圖。
參考資料
1.
USP Monographs, Fluticasone Propionate. USP-NF. Rockville, MD: United States Pharmacopeia. (2022). https://doi.org/10.31003/uspnf_m34220_05_01