使用 LC-UV/MS 進行萃取物研究 - 使用萃取物和浸出物的認證參考物質 (CRM) 混合物,對一次性使用系統的未知萃取物進行高效鑑定和定量。
Tim Mueller, Scientist Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, Marc Gemeinder, Project Manager for Extractables and Leachables Studies, Saskia Haehn, Manager Extractables and Leachables Laboratory, Matthias Nold, Product Manager Reference Materials
Merck
在第 8 期 Analytix Reporter 雜誌中,我們介紹了一種 GC/MS 方法來檢測一次性使用設備中的可萃取物和可浸出物 (E&L)。此外,我們也展示了在 GC 中使用 TraceCERT® 可萃取物和可浸出物認證參考物質 (CRM) 混合物的便利性,可有效地檢測和量化最常見的可萃取物。
由聚合物製成的單次使用系統 (SUS) 是製造或處理藥物的常用元件。
由聚合物製成的單次使用系統 (SUS) 是製造或處理藥物的常用元件,這種直接接觸可能會導致聚合物材料元件滲入產品而污染藥物。
為了管理此風險,瞭解可能從材料中遷移的化合物(可萃取研究)以及在特定條件下發生此類遷移的數量(可浸出研究)至關重要。
可溶出物:從任何產品接觸材料(例如:一次性使用系統)遷移到藥物配方中的化學化合物、
可萃取物:通常在極端條件下(苛刻的溶劑、過長的時間和溫度)從任何產品接觸材料中提取的化學化合物;可提取物檔案代表最壞情況下的可浸出物檔案
單次使用系統 (SUS):製藥過程中使用的生物製程一次性聚合設備
- 優點:彈性、無需清潔驗證、低投資、無交叉污染
- SUS 的範例:生物反應器、拋棄式過濾器或管路
正如 BPOG (BioPhorum Operations Group) 指南1和 USP <665>聚合物成分和系統指南2(草案版)所述,應使用各種溶劑和培養時間進行可萃取物的調查,並應用各種分析方法對萃取物進行分析。
液相色譜-紫外光光譜/質譜法(LC-UV/MS)是分析非揮發性可萃取物(如添加劑、雜質、聚合物成分或降解產物)的理想方法。選用 UV 和 MS 是為了檢測範圍廣泛的可萃取物。
為了方便進行此類分析,我們針對 LC-UV/MS 研究中常見的 21 種可萃取物開發了 CRM 混合物。這種 CRM 混合物不僅有助於快速鑒定未知可提取物,還可用於定量,並可溯源至 NIST SRM。由於混合物包含多種物質類別,因此也適用於檢查分析方法,以降低忽略潛在可萃取物的風險。混合物中的 21 種化合物列於 表 2。相應的單組分參考物質在下面的 「相關產品 」中列出。
下面將介紹一個應用,使用 LC 混合液的萃取物和浸出物篩選標準,來鑒定和定量過濾器萃取研究中的主要萃取物。
萃取物測試的LC方法
表1中概述了一次性使用設備(過濾器)萃取物研究中應用的儀器參數。根據 BPOG 規範1,在 C18 色譜柱(Ascentis® C18 色譜柱:15 cm x 2.1 mm,3 µm)上進行分離。在 40 °C、50%乙醇萃取 24 小時後,取代表性樣品。樣品與標準混合液以一個順序運行。
Results & Discussion
可提取物和可浸出物篩選標準液相色譜圖見圖1-3(UV, ESI pos, ESI neg, 峰ID見表2)。所有 21 種參考化合物均能被 UV-MS 檢測器檢測到,且幾乎完全分離。其中16種參考化合物可用UV (220 nm)檢測,13種參考化合物可用ESI正離子檢測,14種參考化合物可用ESI負離子檢測。通過保留時間和m/z比值的匹配,季戊四醇四(3,5-二叔丁基-4-羥基氫化肉桂酸酯)(Irganox 1010)被鑒定為一次性過濾器萃取過程中的主要可萃取物(圖4)。根據UV (220 nm)、ESI正或ESI負色谱圖,可對LC的可萃取物和可浸出物篩選標準中的季戊四醇四(3,5-二叔丁基-4-羥基氫化肉桂酸)(Irganox 1010)峰進行定量分析。
圖 1.LC 可萃取物和可浸出物篩選標準,紫外線 (220nm),10 mg/L 乙腈。
圖 2.LC 可萃取物和可浸出物篩選標準,ESI 陽性,10 mg/L 乙腈。
圖 3.LC 可萃取物和可浸出物篩選標準,ESI 陰性,10 mg/L 乙腈。
圖 4.一次性使用設備萃取的代表性樣品。上圖:50% EtOH 樣品,下圖:50% EtOH 樣品:LC 的可萃取物和可浸出物篩選標準
結論
所示示例展示了可萃取物和可浸出物篩選標準在 LC 分析中的適用性和價值,可可靠分析一次性使用設備產生的最常見可萃取物。所示的 LC-UV/MS 方法使用 Ascentis® C18 色譜柱,對混合液中的 21 種成分進行了可靠的鑑定和定量。